E4505
cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid sodium salt
~98%
About This Item
Fórmula lineal:
C20H33O2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
328.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
~98%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na].CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)