Saltar al contenido
E4126
6-Ethylmercaptopurine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8N4S
Número CAS:
Peso molecular:
180.23
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
SMILES string
[H]n1cnc2c(SCC)ncnc12
InChI
1S/C7H8N4S/c1-2-12-7-5-6(9-3-8-5)10-4-11-7/h3-4H,2H2,1H3,(H,8,9,10,11)
InChI key
XTJLAIOQORFEOI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Carc. 2
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)