Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 41,90 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41116155
41,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
silicone
description
double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
size
76-76 mm , mold
tip size
-3 mm
color
clear
General description
With cavities for the preparation of microscopy samples. Two variations are available. Maroon molds contain additives for chemical and thermal resistance; they are durable and economical. Clear molds are used where optical clarity is necessary for precise sample alignment; recommended for use with low-temperature UV-cured resins.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| material silicone | material silicone | material silicone | material silicone |
| cavity size × depth 7-14 mm -3 mm | cavity size × depth 7-14 mm -4 mm | cavity size × depth 7-14 mm -3 mm | cavity size × depth 7-14 mm -4 mm |
| description double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold | description - | description double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold | description - |
| tip size -3 mm | tip size -4 mm | tip size -3 mm | tip size -4 mm |
| color clear | color clear | color maroon | color maroon |
| size 76-76 mm , mold | size 55-76 mm , mold | size 76-76 mm , mold | size 55-76 mm , mold |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Embedding molds
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?