Saltar a
E3389
Epiamastatin hydrochloride
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
[(2R,3R)-3-Amino-2-hydroxy-5-methylhexanoyl]-Val-Val-Asp hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H38N4O8
Número CAS:
Peso molecular:
474.55
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
biological source
synthetic
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].CC(C)C[C@@H](N)[C@@H](O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C21H38N4O8.ClH/c1-9(2)7-12(22)17(28)20(31)25-16(11(5)6)19(30)24-15(10(3)4)18(29)23-13(21(32)33)8-14(26)27;/h9-13,15-17,28H,7-8,22H2,1-6H3,(H,23,29)(H,24,30)(H,25,31)(H,26,27)(H,32,33);1H/t12-,13+,15+,16+,17-;/m1./s1
InChI key
GBDUPCKQTDKNLS-TXUMRZAQSA-N
Biochem/physiol Actions
Epimer of amastatin at the 2-position. There are no reports of aminopeptidase inhibition by this epimer; on the contrary, there are suggestions that a 2S-hydroxyl group is important for the stability of an initial collision complex with the enzyme.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)