Merck
E2879
Ethaverine hydrochloride
Sinónimos:
1-([3,4-Diethoxyphenyl]methyl)-6,7-diethoxyisoquinoline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H29NO4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
431.95
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
213-573-9
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCOc1ccc(Cc2nccc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)