Merck
E2006
Sigma-Aldrich
[D-Ala2]-Methionine enkephalinamide acetate salt
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Met-NH2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H38N6O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
586.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(O)=O.CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(N)=O
InChI
1S/C28H38N6O6S.C2H4O2/c1-17(32-27(39)21(29)14-19-8-10-20(35)11-9-19)26(38)31-16-24(36)33-23(15-18-6-4-3-5-7-18)28(40)34-22(25(30)37)12-13-41-2;1-2(3)4/h3-11,17,21-23,35H,12-16,29H2,1-2H3,(H2,30,37)(H,31,38)(H,32,39)(H,33,36)(H,34,40);1H3,(H,3,4)/t17-,21+,22+,23+;/m1./s1
Clave InChI
CGDQCNFNHZVTLN-AUTZVVGKSA-N
Otras notas
Potent methionine enkephalin analog; resistant to enzymatic degradation
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C B Pert et al.
Science (New York, N.Y.), 194(4262), 330-332 (1976-10-15)
[D-Ala2]-Met-enkephalinamide (DALA), a synthetic enkephalin analog designed by in vitro analysis, binds to opiate receptors almost as tightly as methionine-enkephalin. Since it is not susceptible to degradation by brain enzymes, low doses (5 to 10 micrograms) cause profound, long-lasting, morphine-like