Merck
E1896
Etazolate hydrochloride
solid
Sinónimos:
1-Ethyl-4-[(1-methylethylidene)hydrazino]1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, SQ 20009
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18N5O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
324.79
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (TLC)
form
solid
color
white
mp
193-194  °C
solubility
H2O: >20 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.)
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CCOC(=O)c1cnc2n(CC)ncc2c1N\N=C(\C)C
InChI
1S/C14H19N5O2.ClH/c1-5-19-13-10(8-16-19)12(18-17-9(3)4)11(7-15-13)14(20)21-6-2;/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,15,18);1H
InChI key
GQJUGJHJUZSJLZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of cAMP-specific phosphodiesterase.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[Pharmacologic value of cyclic nucleotide phosphodiesterase inhibitors].
G Nemoz et al.
Annales pharmaceutiques francaises, 42(2), 99-112 (1984-01-01)
B Vellas et al.
Current Alzheimer research, 8(2), 203-212 (2011-01-13)
EHT0202 (etazolate hydrochloride) is a new compound exhibiting both potential disease-modifying and symptomatic treatment properties in Alzheimer's Disease increasing alpha-secretase activity and sAPP alpha secretion, as well as acting as a GABA-A receptor modulator and as a PDE-4 inhibitor. This
Anxioselective anxiolytics.
M Williams
Journal of medicinal chemistry, 26(5), 619-628 (1983-05-01)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
E1896-1MG04061826744499
E1896-5MG04061832897912