Merck
E1880
Ethanesulfonyl chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
EC Number:
209-842-5
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
density
1.36 g/mL at 25 °C (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)