E1645
Anti-Endothelin antibody produced in rabbit
whole antiserum
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
whole antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
human, rat, pig
técnicas
indirect ELISA: 1:30,000
radioimmunoassay: 1:10,000 using 125I-endothelin-1, human
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EDN1(1906)
rat ... Edn1(24323)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación