E139
BQ-3020
≥90%, powder
Sinónimos:
N-Acetyl-[Ala11,15]-Endothelin 1 fragment 6-21
About This Item
Análisis
≥90%
formulario
powder
color
white
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(C)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(O)=O
Información sobre el gen
human ... EDN1(1906)
Amino Acid Sequence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable