E137
IRL-1620
powder
Sinónimos:
N-Succinyl-[Glu9, Ala11,15]-Endothelin 1 fragment 8-21
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
color
white
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable