Merck
E1129
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethane
Sinónimos:
mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCH2CH2OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
90.12
Beilstein:
1209237
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
densidad de vapor
3.1 (20 °C, vs air)
presión de vapor
48 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
396 °F
lim. expl.
10.4 %
índice de refracción
n20/D 1.379 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
densidad
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C - closed cup