Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24N2O4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
344.83
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥97% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)CC(NC(=O)C(O)C(N)Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H24N2O4.ClH/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22);1H
InChI key
XGDFITZJGKUSDK-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?