Saltar al contenido
E001
Ethyl β-carboline-3-carboxylate
solid
Sinónimos:
β-CCE, Ethyl 9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
240.26
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
mp
228-230 °C (lit.)
solubility
ethanol: 3.5 mg/mL (warm), DMSO: soluble
SMILES string
CCOC(=O)c1cc2c(cn1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-18-14(17)12-7-10-9-5-3-4-6-11(9)16-13(10)8-15-12/h3-8,16H,2H2,1H3
InChI key
KOVRZNUMIKACTB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Benzodiazepine inverse agonist which may be closely related to the endogenous ligand for the benzodiazepine receptor in brain.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)