Documentos
DUO82007
Sigma-Aldrich
Duolink Blocking Solution (1X)
Sinónimos:
Blocking buffer, Blocking solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
formulario
liquid
Nivel de calidad
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Duolink Blocking Solution for Duolink PLA assay
Aplicación
Duolink PLA
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable