Documentos clave
D9631
Sigma-Aldrich
Dansylsarcosine piperidinium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18N2O4S · C5H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
407.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)