D9508
1,3-Dilinoleoyl-rac-glycerol
Sinónimos:
1,3-Di-([cis,cis]-9,12-octadecadienoyl)-rac-glycerol, 1,3-Dilinolein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Análisis
≥95% (TLC)
formulario
liquid
grupo funcional
ester
tipo de lípido
neutral glycerides
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C39H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,37,40H,3-10,15-16,21-36H2,1-2H3/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-
Clave InChI
LYPGMYIQHDZFFD-MAZCIEHSSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves