Merck
D9504
Sigma-Aldrich
DNP-glycine
Sinónimos:
N-(2,4-Dinitrophenyl)glycine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7N3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
241.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Análisis
≥98%
formulario
powder
técnicas
particle immunofluorescence: suitable
color
light yellow to yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(CNC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H7N3O6/c9-7(8(12)13)5-2-1-4(10(14)15)3-6(5)11(16)17/h1-3,7H,9H2,(H,12,13)
Clave InChI
INIGODASXCUILV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Luisa A Ferreira et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 35(1), 207-218 (2016-01-05)
Solvent properties of aqueous media (dipolarity/polarizability, hydrogen bond donor acidity, and hydrogen bond acceptor basicity) were measured in the coexisting phases of Dextran-PEG aqueous two-phase systems (ATPSs) containing .5 and 2.0 M urea. The differences between the electrostatic and hydrophobic properties