D9439
Desmosine chloride
from bovine, 99.5%±0.2%
Sinónimos:
DES
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine
Nivel de calidad
Análisis
99.5%±0.2%
formulario
lyophilized powder
purificado por
chromatography (and purified by solvent extraction)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].NC(CCCC[n+]1cc(CCC(N)C(O)=O)c(CCCC(N)C(O)=O)c(CCC(N)C(O)=O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C24H39N5O8.ClH/c25-17(21(30)31)5-1-2-11-29-12-14(7-9-19(27)23(34)35)16(4-3-6-18(26)22(32)33)15(13-29)8-10-20(28)24(36)37;/h12-13,17-20H,1-11,25-28H2,(H3-,30,31,32,33,34,35,36,37);1H
Clave InChI
FUPMLZCXPJSGPV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Precaución
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable