Merck
D9415
(2-Dodecen-1-yl)succinic anhydride
~95% (titration)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H26O3
Número CAS:
Peso molecular:
266.38
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-296-9
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
9.2 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
~95% (titration)
bp
180-182 °C/5 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCC\C=C/CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h10-11,14H,2-9,12-13H2,1H3/b11-10+
InChI key
UYCICMIUKYEYEU-ZHACJKMWSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2-Dodecen-1-yl)succinic anhydride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
352.4 °F - closed cup
flash_point_c
178 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Vinod Vellora Thekkae Padil et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(14), 3757-3765 (2015-03-24)
Esterifications of the tree-based gum, gum karaya (GK), using dodecenylsuccinic anhydride (DDSA) were carried out in aqueous solutions. GK was deacetylated using alkali treatment to obtain deacetylated gum karaya (DGK). The DGK and its DDSA derivative were characterized using gel