Merck
D9256
Sigma-Aldrich
Dansyl-DL-norvaline piperidinium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H22N2O4S · C5H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
435.58
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C1CCNCC1.CCC[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C17H22N2O4S.C5H11N/c1-4-7-14(17(20)21)18-24(22,23)16-11-6-8-12-13(16)9-5-10-15(12)19(2)3;1-2-4-6-5-3-1/h5-6,8-11,14,18H,4,7H2,1-3H3,(H,20,21);6H,1-5H2/t14-;/m0./s1
Clave InChI
DYWNTZPEFCLIRT-UQKRIMTDSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable