Saltar a
D9164
1,2-Dilinoleoyl-3-oleoyl-rac-glycerol
≥98%
Sinónimos:
1,2-Di(cis-9,12-octadecadienoyl)-3-(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol, OLL
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
574,00 €
430,50 €
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
2030,00 €
1522,50 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C57H100O6
Número CAS:
Peso molecular:
881.40
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
430,50 €
Precio de catálogo574,00 €Ahorre 25 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
functional group
ester, ketone
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OC(COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC
InChI
1S/C57H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25-30,54H,4-15,17,20,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
InChI key
VVEBTVMJPTZDHO-WECKWCTPSA-N
Application
  • Research on the effect of spleen-invigorating and anti-swelling active ingredients in crude and processed coix seed based on Spectrum - Effects relationship combined with chemometrics.: This study examines the active ingredients in crude and processed coix seed and their effects on spleen invigoration and anti-swelling. The analysis was performed using a combination of chemometrics and spectrum-effect relationships, providing insights into the biochemical interactions and potential therapeutic applications of 1,2-Dilinoleoyl-3-oleoyl-rac-glycerol in pharmaceutical formulations. (Du et al., 2021).
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)