Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H11N5O10S
Número CAS:
Peso molecular:
453.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥95% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(CSc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)Nc2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?