Merck
D8381
Dansyl-DL-aspartic acid bis(cyclohexylammonium) salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18N2O6S · C12H26N2
Número CAS:
Peso molecular:
564.74
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.CN(C)c3cccc4c(cccc34)S(=O)(=O)NC(CC(O)=O)C(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)