Merck
D8138
Sigma-Aldrich
Dimethyl adipimidate dihydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC(=NH)(CH2)4C(=NH)OCH3 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
245.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].COC(=N)CCCCC(=N)OC
InChI
1S/C8H16N2O2.2ClH/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;;/h9-10H,3-6H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
IEUUDEWWMRQUDS-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable