Saltar a
D8065
Dephostatin
>98% (HPLC), solid
Sinónimos:
1,4-Dihydroxy-N-methyl-N-nitroso­aniline, 2-(Methylnitrosoamino)-1,4-benzenediol, 2-(N-methyl-N-nitroso)­hydro­quinone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
168.15
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
light yellow
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL, H2O: insoluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(N=O)c1cc(O)ccc1O
Gene Information
human ... PTPRCAP(5790)
Biochem/physiol Actions
CD45-associated protein tyrosine phosphatase inhibitor.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)