D6940
R-(–)-Desmethyldeprenyl hydrochloride
>98% (HPLC), solid
Sinónimos:
(R)-N-(1-Phenylpropan-2-yl)prop-2-yn-1-amine hydrochloride, N-Desmethylselegiline hydrochloride, L-Nordeprenyl hydrochloride, Norselegiline hydrochloride
About This Item
Análisis
>98% (HPLC)
formulario
solid
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
color
off-white
solubilidad
H2O: soluble >20 mg/mL
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
cadena SMILES
C[C@@H](NCC#C)CC1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3;1H/t11-;/m1./s1
Clave InChI
KJZZTCSJZCYCQS-RFVHGSKJSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable