Merck
D6938
Diinosine pentaphosphate pentasodium salt hydrate
solid, ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
IP5I, P1,P5-Di(inosine-5′-pentaphosphate) pentasodium salt hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H22N8Na5O24P5 · xH2O
Peso molecular:
1028.25 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)n3cnc4C(=O)NC=Nc34)n5cnc6C(=O)NC=Nc56
InChI
1S/C20H27N8O24P5.5Na.H2O/c29-11-7(47-19(13(11)31)27-5-25-9-15(27)21-3-23-17(9)33)1-45-53(35,36)49-55(39,40)51-57(43,44)52-56(41,42)50-54(37,38)46-2-8-12(30)14(32)20(48-8)28-6-26-10-16(28)22-4-24-18(10)34;;;;;;/h3-8,11-14,19-20,29-32H,1-2H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)(H,43,44)(H,21,23,33)(H,22,24,34);;;;;;1H2/q;5*+1;/p-5/t7-,8-,11-,12-,13-,14-,19-,20-;;;;;;/m1....../s1
InChI key
QLBWFKJWGRZZAB-LWLRUXFLSA-I
Biochem/physiol Actions
P2X1/P2X3 receptor antagonist.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)