Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H22O6
Número CAS:
Peso molecular:
358.39
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1627753
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlestorage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1COC(O[C@H]1[C@@H]2OC(OC[C@H]2O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H22O6/c21-15-11-23-19(13-7-3-1-4-8-13)25-17(15)18-16(22)12-24-20(26-18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-22H,11-12H2/t15-,16-,17-,18-,19?,20?/m1/s1
InChI key
NVEGGHPETXMRSV-NIJYPJQDSA-N
Application
Stable blocked sugar for chiral synthesis and asymmetric reduction.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?