Merck
D6024
Diphenidol hydrochloride
Sinónimos:
1,1-Diphenyl-4-piperidino-1-butanol, Difenidol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H27NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
345.91
EC Number:
221-850-0
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
SMILES string
Cl.OC(CCCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H27NO.ClH/c23-21(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)15-10-18-22-16-8-3-9-17-22;/h1-2,4-7,11-14,23H,3,8-10,15-18H2;1H
InChI key
AVZIYZHXZAYGJS-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)