Merck
D5763
N-(2,4-Dinitroanilino)maleimide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
278.18
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C10H6N4O6/c15-9-3-4-10(16)12(9)11-7-2-1-6(13(17)18)5-8(7)14(19)20/h1-5,11H
InChI key
NBLHPQHLKDLIKS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M Rao et al.
The Biochemical journal, 316 ( Pt 3), 771-775 (1996-06-15)
N-(2,4-Dinitroanilino)maleimide (DAM) reacts covalently with the thiol group of the xylanase from Chainia leading to complete inactivation in a manner similar to N-ethylmaleimide, but provides a reporter group at the active site of the enzyme. Increasing amounts of xylan offered
S S Keskar et al.
The Biochemical journal, 281 ( Pt 3), 601-605 (1992-02-01)
The kinetics of chemical modification of the xylanase from a thermotolerant Streptomyces T7 indicated the involvement of 1 mol of cysteine residue/mol of enzyme [Keskar, Srinivasan & Deshpande (1989) Biochem. J. 261, 49-55]. The chromophoric reagent N-(2,4-dinitroanilino)maleimide (DAM) reacts covalently