Merck
D5632
3,5-Dibromo-L-tyrosine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9Br2NO3
Número CAS:
Peso molecular:
338.98
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-091-5
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(Br)c(O)c(Br)c1)C(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)