Saltar al contenido
D5500
1-Dehydrotestosterone acetate
Sinónimos:
1,4-Androstadien-17β-ol-3-one 17-acetate, 17β-Hydroxy-1,4-androstadien-3-one 17-acetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
EC Number:
219-112-8
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)