Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 vial | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 142,00 € 106,50 € |
5 vials | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 530,00 € |
Acerca de este artículo
106,50 €
Precio de catálogo142,00 €Ahorre 25 %Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
liquid
packaging
vial of 200 μg
concentration
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.N.N.C\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H12O7P2.3H3N/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;;;/h3H,4H2,1-2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);3*1H3
InChI key
VBUNGGIXIOHBHL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (TLC) | assay ≥93.0% (TLC) | assay ≥93.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| form liquid | form powder | form - | form - |
| packaging vial of 200 μg | packaging - | packaging - | packaging - |
| concentration 1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)) | concentration - | concentration - | concentration - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
69.8 °F - closed cup
flash_point_c
21 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?