Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14O5
Número CAS:
Peso molecular:
202.20
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
~90% (TLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)CC(C=O)C(=O)OCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?