Merck
D3909
Sigma-Aldrich
cis-13,16,19-Docosatrienoic acid methyl ester
≥97.0% (capillary GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H40O2
Número de CAS:
Peso molecular:
348.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥97.0% (capillary GC)
formulario
liquid
grupo funcional
ester
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
Clave InChI
RXNIYBHTXVTSAK-YSTUJMKBSA-N
Envase
Sealed ampule
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves