Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
266.33
EC Number:
201-519-7
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2053694
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarletechnique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
SMILES string
C\C=C(c1ccc(O)cc1)\C(=C\C)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h3-12,19-20H,1-2H3/b17-3+,18-4+
InChI key
NFDFQCUYFHCNBW-SCGPFSFSSA-N
Biochem/physiol Actions
Synthetic estrogenic compound closely related to diethylstilbestrol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?