Merck
D3139
2′-Deoxyadenosine 3′-monophosphate sodium salt
~98%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N5O6P · xNa+
Número CAS:
Peso molecular:
331.22 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3CC(OP(O)(O)=O)C(CO)O3
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)