D3031
Diethyl disulfide
Sinónimos:
Ethyl disulfide
About This Item
índice de refracción
n20/D 1.506 (lit.)
bp
151-153 °C (lit.)
densidad
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCSSCC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup