D3022
Diisopropylamine
≥99%
Sinónimos:
DIPA
About This Item
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
50 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99%
temp. de autoignición
599 °F
lim. expl.
8.5 %
índice de refracción
n20/D 1.392 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
densidad
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
Clave InChI
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
7.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-13.45 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter