Key Documents
D3021
SAFC
2,3-Dihydroxyquinoxaline
Sinónimos:
2,3(1H,4H)-Quinoxalinedione
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
temp. de almacenamiento
2-8°C
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable