Merck
D2418
Sigma-Aldrich
Denatonium saccharide
≥95% (perchloric acid titration)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H33N3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
507.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95% (perchloric acid titration)
cadena SMILES
O=C1[N-]S(=O)(=O)c2ccccc12.CC[N+](CC)(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)Cc4ccccc4
InChI
1S/C21H28N2O.C7H5NO3S/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-4H,(H,8,9)
Clave InChI
AOVWCKBXCSVODH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)