Merck
D2391
N,N′-Diallyl L-tartardiamide
Sinónimos:
DATD, N,N′-Diallyltartramide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
228.25
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
261-277-3
Beilstein/REAXYS Number:
1712934
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(=O)NCC=C)C(=O)NCC=C
Application
DATD is a reversible cross-linker for polyacrylamide gels that produces a gel which is soluble in dilute (2%) periodic acid at room temperature for 1-2 hr. Gel solubilization is useful when recovering protein from polyacrylamide gels.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A method for the quantitative determination of protein incorporated in solubilized polyacrylamide gels.
J Tas et al.
Analytical biochemistry, 100(2), 264-270 (1979-12-01)
Quantitative measurement of protein mass and radioactivity in N,N'-diallyltartardiamide crosslinked polyacrylamide slab gels.
R B Young et al.
Analytical biochemistry, 108(1), 202-206 (1980-10-01)
Polyacrylamide gels with modified cross-linkages.
P B O'Connell et al.
Analytical biochemistry, 76(l), 63-73 (1976-11-01)