Merck
D2285
Sigma-Aldrich
Nε-DNP-D-lysine hydrochloride
Sinónimos:
Nε-(2,4-Dinitrophenyl)-D-lysine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16N4O6 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
348.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.NC(CCCCNc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)C(O)=O