Saltar a
D2282
1,2-Dipalmitoyl-3-oleoyl-rac-glycerol
~99%
Sinónimos:
1,2-Dihexadecanoyl-3-(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C53H100O6
Número CAS:
Peso molecular:
833.36
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)