Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 85,50 € |
50 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 268,00 € |
100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 481,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C53H100O6
Número CAS:
Peso molecular:
833.36
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
85,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C53H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50(48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2)49-58-52(55)46-43-40-37-34-31-28-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,50H,4-24,27-49H2,1-3H3/b26-25-
InChI key
FDCOHGHEADZEGF-QPLCGJKRSA-N
Application
- Oxidative lipidomics to elucidate the non-volatile derivatives of four typical triglycerides in vegetable oils under simulated frying conditions: This research underscores the pivotal role of 1,3-Dipalmitoyl-2-oleoylglycerol in understanding the oxidative stability and decomposition products of triglycerides under high-heat conditions, relevant in food science and lipidomics (Hu et al., 2023).
- Stearic acids at sn-1, 3 positions of TAG are more efficient at limiting fat deposition than palmitic and oleic acids in C57BL/6 mice: This research examines the impact of specific triglyceride configurations, including 1,3-Dipalmitoyl-2-oleoylglycerol, on lipid metabolism and fat accumulation in experimental models, which is crucial for understanding lipid-related diseases and for developing lipid-based therapeutics (Gouk et al., 2014).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dipalmitoyl-2-oleoylglycerol
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?