D199
Dimethcathinone hydrochloride
Sinónimos:
(±)-2-Dimethylamino-1-phenyl-1-propanone hydrochloride
About This Item
control farmacológico
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solubilidad
H2O: soluble
formato
neat
cadena SMILES
Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10;/h4-9H,1-3H3;1H
Clave InChI
APOWZIQNQJSLKG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable