D1814
Anti-DcR3 antibody produced in rabbit
~0.5 mg/mL, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Decoy Receptor 3, Anti-TNFRSF6B, Anti-TR6
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 33 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
~0.5 mg/mL
técnicas
microarray: suitable
western blot: 1:500-1:1,000 using human heart, brain or kidney lysates
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TNFRSF6B(8771)
mouse ... Dcr3(497118)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad