D157406
2-Dimethylaminoethanol
Sinónimos:
N,N-Dimethyl-2-hydroxyethylamine, N,N-Dimethylethanolamine, Jeffcat DMEA
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
100 mmHg ( 55 °C)
6.12 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.4294 (lit.)
bp
134-136 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
densidad
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - Seta closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - Seta closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter