D1551
Diethylenetriamine
≥99% (GC)
Sinónimos:
2,2′-Diaminodiethylamine, 2,2′-Iminodiethylamine, Bis(2-aminoethyl)amine
About This Item
Fórmula lineal:
(NH2CH2CH2)2NH
Número de CAS:
Peso molecular:
103.17
Beilstein:
605314
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Productos recomendados
densidad de vapor
3.6 (vs air)
presión de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
temp. de autoignición
676 °F
lim. expl.
6.7 %
índice de refracción
n20/D 1.484 (lit.)
bp
199-209 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
densidad
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCNCCN
InChI
1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
Clave InChI
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Fabrizio Carta et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(15), 5511-5522 (2010-07-02)
Carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1) are inhibited by sulfonamides, phenols, and coumarins. Polyamines such as spermine, spermidine, and many synthetic congeners are described to constitute a novel class of CA inhibitors (CAIs), interacting with the different CA isozymes with efficiency